Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
870,00 zł
material
clear polypropylene , round bottom clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 650201
maximum volume
355 μL
size
96 wells
working volume
300 μL
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 392 μL/well, round bottom clear wells, non-sterile | description 392 μL/well, round bottom black wells, non-sterile | description 392 μL/well, V-bottom clear wells | description 392 μL/well, flat bottom clear polypropylene wells, non-sterile |
| manufacturer/tradename Greiner 650201 | manufacturer/tradename Greiner 650209 | manufacturer/tradename Greiner 651201 | manufacturer/tradename Greiner 655201 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature skirt (F-bottom), lid: no |
| material round bottom clear wells, clear polypropylene | material round bottom black wells, black polypropylene | material V-bottom clear wells, clear polypropylene | material colorless polypropylene , flat bottom clear polypropylene wells |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| working volume 300 μL | working volume 300 μL | working volume 335 μL | working volume 370 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well plates, polypropylene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?