Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2130,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using human or animal skeletal muscle, indirect immunofluorescence: 1:20 using human or animal sletetal muscle
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYH13(8735), MYH3(4621), MYL1(4632)
General description
Immunogen
Application
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blotting
- immunofluorescence
- immunolocalization
- immunocytochemistry
Immunocytochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description whole antiserum | description clone MY-32, ascites fluid | description whole antiserum | description clone MY-32, purified from hybridoma cell culture |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form whole antiserum | antibody form ascites fluid | antibody form whole antiserum | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| Gene Information human ... MYH13(8735), MYH3(4621), MYL1(4632) | Gene Information human ... MYH1(4619), MYH2(4620) | Gene Information human ... MYH10(4628), MYH9(4627), MYL9(10398) | Gene Information human ... MYH1(4619), MYH2(4620) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?