Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
60 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 020,00 zł 8517,00 zł |
Informacje o tej pozycji
8517,00 zł
Cena katalogowa10 020,00 złZaoszczędź 15%material
black polystyrene plate, flat bottom black polystyrene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 60
manufacturer/tradename
Greiner 782076
maximum volume
12.6 μL
size
1536 wells
working volume
10 μL
binding type
medium binding surface
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description flat bottom black polystyrene wells, non-sterile | description flat bottom white polystyrene wells, medium-binding , sterile | description flat bottom black polystyrene wells, non-sterile | description black, clear bottom, low base, w/o lid, sterile |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no, black, clear bottom |
| binding type medium binding surface | binding type non-treated surface | binding type medium binding surface | binding type - |
| manufacturer/tradename Greiner 782076 | manufacturer/tradename Greiner 782075 | manufacturer/tradename Greiner 781076 | manufacturer/tradename Corning 3836 |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| material black polystyrene plate, flat bottom black polystyrene wells | material flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene plate | material black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells | material clear wells, square wells, polystyrene plate |
| working volume 10 μL | working volume 10 μL | working volume 110 μL | working volume - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?