Przejdź do
M7694
Mupirocin
920 – 1020 μg/mg (HPLC), crystalline
Synonim(y):
5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-[2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-L-talonon-2-enonic acid 8-carboxyoctyl ester, BRL 4910A, Pseudomonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
920-1020 μg/mg (HPLC)
Form:
crystalline
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mupirocin, 920-1020 μg/mg (HPLC), crystalline
Quality Segment
assay
920-1020 μg/mg (HPLC)
form
crystalline
color
white to yellow
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]1(CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O)C[C@@H]2O[C@@]2([H])[C@@H](C)[C@H](C)O
InChI
1S/C26H44O9/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-13+/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-/m0/s1
InChI key
MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
General description
Mupirocin is produced by Pseudomonas fluorescens. Mupirocin is used to treat impetigo and skin infections.
Application
Mupirocin has been used:
  • for kinetic assay
  • to assess its resistance by performing turbidity assay
  • to determine its antimicrobial susceptibility
Biochem/physiol Actions
Antibiotic; inhibits isoleucyl-tRNA synthetase (IRS).
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Mupirocin is poorly soluble in water (26 mg/L), but highly soluble in DMSO (≥10 mg/mL). If sterilization is required, it is advisable to use filter sterilization with a 0.22 µm PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR28061448901BP804
Mupirocin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1448901
Mupirocin
Mupirocin lithium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP804
Mupirocin lithium
description
920-1020 μg/mg (HPLC), crystalline
description
pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
920-1020 μg/mg (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
crystalline
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
mode of action
protein synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mupirocin
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can this antibiotic be autoclaved?
    1 answer
    1. The heat stability of Mupirocin has not been tested. It is poorly soluble in water (26 mg/L), but highly soluble in DMSO (≥10 mg/mL). Should sterilization be necessary, filter sterilization using a 0.22 um PTFE, Polypropylene, or Nylon filter membrane is recommended. One publication does suggest that this compound may be autoclaved, however this has not been validated.
      See the link below for a publication that may be helpful:
      https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=04422266ee0024deeab81bd939305cbb1e2bc261