Przejdź do
M7753
Maltoheptaose
≥60% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H72O36
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1153.00
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
252-119-4
MDL number:
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
concentration
≥60% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]7CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H72O36/c43-1-8-15(50)16(51)24(59)37(67-8)74-31-10(3-45)69-39(26(61)18(31)53)76-33-12(5-47)71-41(28(63)20(33)55)78-35-14(7-49)72-42(29(64)22(35)57)77-34-13(6-48)70-40(27(62)21(34)56)75-32-11(4-46)68-38(25(60)19(32)54)73-30-9(2-44)66-36(65)23(58)17(30)52/h8-65H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36?,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI key
BNABBHGYYMZMOA-QJBBZCPBSA-N
General description
Maltoheptaose is a glucose heptamer.
Application
A partial hydrolysis of maltoheptaose has been used to prepare a dextran ladder in a study that assessed cationic labeling of oligosaccharides. The sensitivity of O-2-[aminoethyl]fluorescein was evaluated using maltoheptaose in a study that investigated the development of a novel fluorescent tag for the electrophoretic separation of oligosaccharides.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
93672SMB01321
description
≥60% (HPLC)
description
analytical standard
description
95% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 g/L
form
powder
form
-
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)