Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 623,00 zł 529,55 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
529,55 zł
Cena katalogowa623,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
pale yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCn2nnnc2C3(CC3)c4ccc(C)cc4)cc1
InChI
1S/C20H22N4O/c1-15-3-7-17(8-4-15)20(12-13-20)19-21-22-23-24(19)14-11-16-5-9-18(25-2)10-6-16/h3-10H,11-14H2,1-2H3
InChI key
VREPWWBWXVLSEF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mephetyl tetrazole is a potent and selective Kv1.5 potassium channel blocker.
Mephetyl tetrazole is a potent and selective Kv1.5 potassium channel blocker. IC50 = 330 nM; shows selective atrial prolongation (40%) of effective refractory period (ERP), but no effect on ventricular ERP Kv1.5 channel is a molecular target for the treatment of atrial fibrillation.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC), oil | description - |
| form oil | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility - |
| color pale yellow | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?