Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 821,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł |
821,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥9 units/mg solid
mol wt
90 kDa by SDS-PAGE
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Maltose phosphorylase not only transfers glucosyl moieties from maltose to other sugars but has been shown to also use phenolic compounds such as salicyl alcohol as acceptors.
Maltose phosphorylase (MP) is a dimeric enzyme that catalyzes maltose and inorganic phosphate into β-D-glucose-1-phosphate and glucose.
Enzymatically converts maltose to D-Glucose.
Other Notes
Contains lactose.
One unit will produce 1.0 μmole of D-Glucose from maltose per minute at pH 7.0 at 30°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?