Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 583,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
583,00 zł
Nazwa produktu
Monastrol, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white to off-white
mp
185-185.9 °C (lit.)
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=S)NC1c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20)
InChI key
LOBCDGHHHHGHFA-UHFFFAOYSA-N
Application
- to treat MDA-MB-231 cells as a non-microtubule-targeting agent
- as a antineoplastic agent, to treat mouse myeloma cell line SP 2/0, to induce apoptosis and to elucidate the role of metabotropic glutamate receptor 3 (Grm3) in apoptosis
- as an inhibitor of pteridine reductase in GFP-transfected promastigotes infected macrophages for flow cytometer-based growth inhibition assay and to evaluate anti-leishmanial activity of Leishmania donovani hamster model in vivo
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| storage condition protect from light | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility H2O: 38 mg/mL | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monastrol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?