Przejdź do
M8574
D-(+)-Mannose
synthetic, ≥99% (GC)
Synonim(y):
D-Mannopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
944,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-392-4
Beilstein/REAXYS Number:
1564373
MDL number:
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 13.5 to 14.9 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
mp
133-140 °C (lit.)
solubility
water: soluble 10 g/L at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Application
D-(+)-Mannose, a C-2 epimer of D-glucose, is used in the formation of glycan structure and glycosylation.
Biochem/physiol Actions
Mannose, a six-carbon carbohydrate, is the C-2 epimer of glucose and a critical sugar for protein glycosylation. Mannose can also be utilized by the brain as an alternative energy source.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M20699268363582
description
synthetic, ≥99% (GC)
description
≥99% (GC), wood
description
analytical standard
description
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), suitable for microbiology
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
wood
biological source
-
biological source
-
solubility
water: soluble 10 g/L at 20 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Mannose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?