It is acceptable to reconstitute it in distilled water.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 348,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 774,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
348,00 zł
Nazwa produktu
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[H]C(O)(CO)[C@]([H])(O)[C@@H]1OC(C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C21H25NO11.Na.H2O/c1-9-5-16(27)31-15-6-11(3-4-12(9)15)32-21(20(29)30)7-13(25)17(22-10(2)24)19(33-21)18(28)14(26)8-23;;/h3-6,13-14,17-19,23,25-26,28H,7-8H2,1-2H3,(H,22,24)(H,29,30);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14?,17+,18?,19+,21+;;/m0../s1
InChI key
NSQMRVBWXQQIKF-NVRWCLOTSA-M
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.5% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (TLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥96.5% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, very slightly yellow | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is it possible to reconstitute item M8639, 2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate, in distilled water?