Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 710,00 zł |
5 x 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
710,00 zł
General description
Anti-Mouse IgG (whole molecule) antibody recognizes IgG1, G2a, G2b, and G3, mouse IgM and IgA. The identity and purity of affinity isolated antibody is established by immunoelectrophoresis.
Immunogen
Application
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description IgG fraction of antiserum, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description whole antiserum |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source goat |
| technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) Ouchterlony double diffusion: 1:8 | technique(s) indirect ELISA: 1:20,000 | technique(s) quantitative precipitin assay: 2.8 mg/mL |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form - |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone - | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Mouse IgG (whole molecule) antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?