Przejdź do
M8693
Melanotan II acetate salt
≥95% (HPLC), MC3-R/MC4-R melanocortin agonist, lyophilized solid
Synonim(y):
Ac-[Nle4Asp5D-Phe7Lys10]α-MSH-(4-10)-NH2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H69N15O9 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1024.18 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Melanotan II acetate salt, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
color
white
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@@H]2NC(=O)[C@H](CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC2=O)Cc5ccccc5)CCCN=C(N)N)Cc3c4c([nH]c3)cccc4)C(=O)N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CCCC
InChI
1S/C50H69N15O9/c1-3-4-16-36(59-29(2)66)44(69)65-41-25-42(67)55-20-11-10-18-35(43(51)68)60-47(72)39(23-31-26-57-34-17-9-8-15-33(31)34)63-45(70)37(19-12-21-56-50(52)53)61-46(71)38(22-30-13-6-5-7-14-30)62-48(73)40(64-49(41)74)24-32-27-54-28-58-32/h5-9,13-15,17,26-28,35-41,57H,3-4,10-12,16,18-25H2,1-2H3,(H2,51,68)(H,54,58)(H,55,67)(H,59,66)(H,60,72)(H,61,71)(H,62,73)(H,63,70)(H,64,74)(H,65,69)(H4,52,53,56)/t35-,36-,37-,38+,39-,40-,41-/m0/s1
InChI key
JDKLPDJLXHXHNV-MFVUMRCOSA-N
Gene Information
General description
Melanotan II induces melanogenesis and thus increases skin pigmentation. It is an analog of α-melanocyte stimulating hormone.
Application
Melanotan II acetate salt has been used to study its inhibitory effects on feeding and energy expenditure in rats.
Biochem/physiol Actions
Melanotan II is a MC3-R/MC4-R melanocortin agonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA074739HPA016719SAB4500366
description
≥95% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MC3R(4159), MC4R(4160)
mouse ... MC3R(17201), MC4R(17202)
rat ... MC3R(29310), MC4R(25635)
Gene Information
human ... MC3R(4159)
Gene Information
human ... MC4R(4160)
Gene Information
human ... COL2A1(1280)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)