Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

M8695

Normal Mouse IgG antibody produced in mouse

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


antibody product type

primary antibodies

Quality Segment

concentration

1 mg/mL

storage temp.

−20°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
B6901AP160SAB5600195
description

-

description

clone BG-18, ascites fluid

description

2.4 mg/mL, Chemicon®

description

recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM104, purified immunoglobulin

storage temp.

−20°C

storage temp.

−20°C

storage temp.

-

storage temp.

−20°C

Quality Level

200

Quality Level

200

Quality Level

100

Quality Level

-

concentration

1 mg/mL

concentration

-

concentration

2.4 mg/mL

concentration

-

antibody product type

primary antibodies

antibody product type

secondary antibodies

antibody product type

-

antibody product type

primary antibodies


Still not finding the right product?

Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów