Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-916-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
17684
Nazwa produktu
6-Methyl-DL-tryptophan, crystalline
assay
>98% (TLC)
form
crystalline
color
light yellow to orange
mp
290 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc2c(CC(N)C(O)=O)c[nH]c2c1
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-7-2-3-9-8(5-10(13)12(15)16)6-14-11(9)4-7/h2-4,6,10,14H,5,13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
GDMRVYIFGPMUCG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
6-Methyl-DL-tryptophan is a tryptophan analog.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?