Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 979,00 zł |
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
25000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
979,00 zł
biological source
bovine heart
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
2000-4000 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
mol wt
35 kDa
impurities
≤0.01% Glutamic-Oxalacetic Transaminase, ≤0.01% Glutamic-Pyruvic Transaminase
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ammonium sulfate suspension, 2000-4000 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | description ≥600 units/mg protein (biuret), ammonium sulfate suspension | description buffered aqueous glycerol solution, ≥600 units/mg protein (biuret) | description 1000 units/mL |
| specific activity 2000-4000 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | specific activity ≥600 units/mg protein (biuret) | specific activity 600-1000 units/mg protein (biuret) | specific activity 1000 units/mL |
| biological source bovine heart | biological source - | biological source - | biological source - |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form buffered aqueous glycerol solution | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 35 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?