Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 533,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.18
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
206-704-6
MDL number:
533,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
3-Methyl-L-histidine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
254 °C
application(s)
detection
SMILES string
Cn1cncc1C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-4-9-3-5(10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
JDHILDINMRGULE-LURJTMIESA-N
Application
- Engineering mutually orthogonal PylRS/tRNA pairs for dual encoding of functional histidine analogues.: Exploring innovative genetic engineering techniques, this research advances the use of histidine analogues like 3-Methyl-L-histidine for producing novel proteins with enhanced functionalities, offering vast potential in therapeutic and industrial applications (Taylor et al., 2023).
- Improving the enzymatic activity of l-amino acid α-ligase for imidazole dipeptide production by site-directed mutagenesis.: This investigation enhances the enzymatic synthesis of imidazole dipeptides, crucial for understanding the role of modifications like those seen in 3-Methyl-L-histidine and its impact on biological activities (Kino et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
3-Methyl-L-histidine is a non-proteinogenic amino acid and an index of muscle breakdown.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98.0% (TLC) | description ≥98.0% (TLC) | description 97% |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 254 °C | mp ~240 °C (dec.) (lit.) | mp ~130 °C (dec.) | mp 207 °C (dec.) (lit.) |
| color white to off-white | color - | color - | color white |
| application(s) detection | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?