Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
Y5606, monoclonal
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone Y5606, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone MOPC 104E, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone HOPC-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone Y5606, monoclonal | clone MOPC 104E, monoclonal | clone HOPC-1, monoclonal | clone - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source human |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?