Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 991,00 zł |
Informacje o tej pozycji
340,00 zł
Nazwa produktu
Memantine hydrochloride, ≥98% (GC)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
originator
Forest Labs
SMILES string
Cl.C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(N)(C3)C2
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H/t9-,10+,11-,12-;
InChI key
LDDHMLJTFXJGPI-VXMZOEJHSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Application
- as a media supplement to serve as a control to study the neuroprotective effects of erythropoietin in N-methyl-D-aspartate receptor-induced toxicity
- to intraperitoneally inject experimental animal to study its effect on traumatic injury
- as a test compound to determine the dynamic range and selectivity of retinal pigment epithelium tissue penetration
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (GC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥97 atom % D, ≥95% (CP) |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (GC) | assay - | assay - | assay ≥95% (CP) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| originator Forest Labs | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Memantine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?