Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 966,00 zł |
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
966,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥60 units/mg protein
mol wt
136 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥60 units/mg protein | description lyophilized powder, >= 550 units/mg protein (biuret) | description Type XXIII, ammonium sulfate suspension, 550-1,100 units/mg protein (biuret), ≥2.0 mg/mL Biuret | description Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconate. |
| specific activity ≥60 units/mg protein | specific activity >= 550 units/mg protein (biuret) | specific activity 550-1,100 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥200 units/mg protein |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 136 kDa | mol wt 128 kDa | mol wt 54 kDa | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?