Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N3O2S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CNCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-13-7-8-15-18(16,17)12-4-2-3-10-9-14-6-5-11(10)12;;/h2-6,9,13,15H,7-8H2,1H3;2*1H
InChI key
RJJLZYZEVNCZIW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CALCRL(10203), PRKAR1A(5573), PRKAR1AP(5574), PRKAR1B(5575), PRKAR2A(5576), PRKAR2B(5577)
rat ... Calcrl(25029)
Biochem/physiol Actions
cAMP and cGMP-dependent protein kinase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?