Przejdź do
M9659
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
863,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
253-052-3
MDL number:
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-galactosaminide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)
InChI key
QCTHLCFVVACBSA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-ᴅ-galactosaminide has been used as a substrate in the O-GlcNAcase assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69585N9003N4264
description
≥98% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
description
≥98%
description
substrate for N-acetyl-α-D-galactosaminidase
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)