Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2100,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
952-1288 nmol/min·mg
mol wt
~83 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... STK4(6789)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description clone 1D7-8A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description - |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| specific activity 952-1288 nmol/min·mg | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| Gene Information human ... STK4(6789) | Gene Information human ... STK4(6789) | Gene Information human ... STK4(6789) | Gene Information human ... STK4(6789) |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?