Przejdź do
M9766
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside
α-glucosidase substrate, fluorogenic, ≥99% (TLC), powder
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl α-D-glucoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
284,00 zł
25 mg
Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026zSchnelldorf Distribution
387,00 zł
100 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
855,00 zł
250 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1870,00 zł
1 g
Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026zSchnelldorf Distribution
5600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
241-794-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1690776
284,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside, α-glucosidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-JZYAIQKZSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl ǥ-D-glucopyranoside has been used to assay acid alpha-glucosidase (GAA) activity in tissue homogenates.
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl ǥ-D-glucopyranoside serves as a fluorogenic substrate for the ǥ-glucosidase enzyme. The product, 4-methylumbelliferyl, shows a peak at 440nm in the fluorescence spectra.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47442669591M2405
description
α-glucosidase substrate
description
Substrate for fluorogenic assay of α-glucosidase. Has been used in studies of Pompe disease.
description
≥98% (TLC)
description
β-galactosidase substrate
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: soluble
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)