Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2200,00 zł
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
input
plasma
serum
cell medium
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
neurological disorders
storage temp.
−20°C
General description
Application
- Odkrywania leków
- Testowanie żywności i napojów
- Badania chorób neurologicznych
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Uproszczony proces: Doświadcz usprawnionego procesu z dodatkiem tylko jednego odczynnika roboczego i 30-minutowej reakcji w temperaturze pokojowej, zmniejszając złożoność i oszczędzając cenny czas i wysiłek.
Kompatybilność z systemami o wysokiej przepustowości : Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 200 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 200 colorimetric tests |
| usage sufficient for 100 colorimetric tests | usage sufficient for 200 colorimetric tests | usage sufficient for 100 colorimetric tests | usage sufficient for 200 colorimetric tests |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| input plasma | input - | input biological sample(s) | input - |
| relevant disease(s) neurological disorders | relevant disease(s) neurological disorders | relevant disease(s) Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; diabetes; neurological disorders | relevant disease(s) neurological disorders |
| application(s) cosmetics | application(s) environmental | application(s) cosmetics | application(s) environmental |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?