Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Kinazy, alternatywnie określane jako fosfotransferazy, tworzą rozległą rodzinę enzymów odpowiedzialnych za przenoszenie grup fosforanowych z wysokoenergetycznej cząsteczki donorowej ATP do wyznaczonych substratów. Ta rodzina enzymów jest znana ze swojej roli w regulowaniu niezliczonych procesów komórkowych, z kinazami białkowymi stanowiącymi największą podgrupę. U ludzi zidentyfikowano 518 różnych kinaz, a znaczna część ludzkich białek, do 30%, ulega modyfikacji przez te kinazy. Znaczna różnorodność i kluczowa rola kinaz w sygnalizacji komórkowej sprawiają, że są one obiecującymi celami dla rozwoju leków, badań biochemicznych i biomedycznych.
Application
Zestaw Kinase Assay Kit może być używany do:
- Badania nad rakiem
- Badania sygnalizacji komórkowej
- Odkrywania leków
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności kinaz białkowych i do wysokoprzepustowych badań przesiewowych inhibitorów kinaz.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Kinase Assay Kit zapewnia prostą i szybką metodę oznaczania aktywności kinazy i wysokoprzepustowego badania przesiewowego w kierunku inhibitorów kinazy. Ten jednorodny test oparty na mikropłytkach obejmuje inkubację kinazy z pojedynczym odczynnikiem roboczym, w którym ADP jest enzymatycznie przekształcany w ATP i pirogronian, który jest oznaczany ilościowo przy użyciu metody fluorometrycznej (Ex = λ530 nm/λEm = 590 nm).
Features and Benefits
- Wysoka czułość i dokładność: Osiągnięcie ilościowego oznaczenia aktywności kinazy, wykrywanie już od 0,01 U/L z wysoką czułością i dokładnością.
- Uproszczona procedura: Bezproblemowe przeprowadzenie testu w uproszczonym procesie, dodając tylko jeden odczynnik roboczy. Zakończenie testu w szybkiej 10-minutowej reakcji optymalizuje wydajność i oszczędza cenny czas.
- Wysokoprzepustowe badania przesiewowe inhibitorów: Skuteczne wykrywanie inhibitorów kinaz przy minimalnym zapotrzebowaniu na związek testowy wynoszącym 5 μL, co zwiększa wydajność w warunkach wysokiej wydajności.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Sufficient for 400 fluorometric tests | description sufficient for 200 fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 fluorometric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method colorimetric, fluorometric | detection method fluorometric |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| application(s) pharmaceutical | application(s) environmental | application(s) food and beverages | application(s) - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?