Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2030,00 zł
Quality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
hematological disorder; cardiovascular diseases; musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; gastrointestinal diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: od 2 do 100 U/L
- Ten prosty, wygodny test może być przeprowadzony na mikropłytce lub w kuwecie i zajmuje tylko 10 minut.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 500 colorimetric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| detection method colorimetric | detection method fluorometric, colorimetric | detection method colorimetric, fluorometric | detection method colorimetric |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| relevant disease(s) hematological disorder; cardiovascular diseases; musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; gastrointestinal diseases | relevant disease(s) drug-induced liver injury; non-alcoholic/simple fatty liver (NAFL); gastrointestinal diseases; cancer; cardiovascular diseases | relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders | relevant disease(s) musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; cancer; endocrinological disorders |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?