Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2130,00 zł
Quality Segment
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
genitourinary disorders; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: 3,3 do 500 µM (test kolorymetryczny) i 0,13 do 50 µM (test fluorometryczny) dla 60-minutowej reakcji.
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 250 colorimetric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| detection method fluorometric, colorimetric | detection method fluorometric, colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| relevant disease(s) genitourinary disorders; cancer | relevant disease(s) genitourinary disorders | relevant disease(s) genitourinary disorders | relevant disease(s) pulmonary disorders; rheumatological diseases; genitourinary disorders; cancer |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?