Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
environmental
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
neurological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Mrówczan jest anionem pochodzącym z kwasu mrówkowego, najprostszego kwasu karboksylowego. Jest to również metaboliczny produkt uboczny metabolizmu formaldehydu w organizmie i ostateczny metaboliczny produkt uboczny metanolu, który jest najpierw rozkładany do formaldehydu. W wysokich stężeniach mrówczan jest neurotoksyczny dla ośrodkowego układu nerwowego i może powodować ślepotę, śpiączkę i śmierć. Chociaż naturalnie występuje w organizmie na niskim poziomie, podwyższony poziom mrówczanu może być stosowany jako wskaźnik narażenia na formaldehyd i zatrucia metanolem.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania mrówczanu w próbkach biologicznych, takich jak mocz i surowica.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania mrówczanu opiera się na katalizowanym przez dehydrogenazę mrówczanową utlenianiu mrówczanu, co generuje dwutlenek węgla i NADH, który redukuje barwnik formazanowy (MTT). Intensywność zredukowanego MTT, mierzona przy 565 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia mrówczanu w próbce.
Features and Benefits
- Liniowy zakres detekcji od 0,050 do 5 mM mrówczanu.
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric tests | description TraceCERT®, 1000 mg/L formate in water (nominal concentration) | description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| relevant disease(s) neurological disorders | relevant disease(s) - | relevant disease(s) neurological disorders | relevant disease(s) gastrointestinal diseases |
| application(s) environmental | application(s) cleaning products | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?