Przejdź do
MAK516
Zestaw do oznaczania mieloperoksydazy (MPO)
sufficient for 100 fluorometric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160703
2730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
hematological disorder; cancer; cardiovascular diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Mieloperoksydaza (MPO) jest enzymem peroksydazy i można ją znaleźć w neutrofilach, monocytach i niektórych makrofagach tkanek miękkich. MPO ma zdolność do wykorzystywania chlorku jako kosubstratu z nadtlenkiem wodoru w celu wytworzenia kwasu podchlorawego, silnego środka przeciwdrobnoustrojowego wytwarzanego przez neutrofile. Jednak nadmierna produkcja kwasu podchlorawego może prowadzić do stresu oksydacyjnego i uszkodzenia tkanek. Zapalenie może również powstać, gdy MPO utlenia różne substancje, takie jak fenole i aniliny. Badania pokazują, że podwyższony poziom MPO może zwiększać ryzyko zawału mięśnia sercowego i chorób sercowo-naczyniowych.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności peroksydacyjnej mieloperoksydazy (MPO) w próbkach biologicznych (np. lizatach komórkowych, tkankach itp.).
Biochem/physiol Actions
Zestaw testowy mieloperoksydazy (MPO) opiera się na reakcji enzymu MPO z nadtlenkiem wodoru (H2O2), który utlenia odczynnik barwnikowy do wysoce fluorescencyjnego produktu. Intensywność fluorescencji tego produktu, mierzona przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm, jest proporcjonalna do całkowitej aktywności peroksydacyjnej w próbce. Dostarczony inhibitor MPO służy do tłumienia aktywności peroksydazy spowodowanej MPO w celu rozróżnienia innych aktywności peroksydazy, które mogą być obecne w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 0,0025 do 2 U/L
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABX4187MABX4043SAB56000306
description
sufficient for 100 fluorometric tests
description
clone 187, from mouse
description
clone 43, from mouse
description
clone RM407, affinity purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
hematological disorder; cancer; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)