Przejdź do
MAK520
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO)
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do wykrywania inhibitora MAO-A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; depression; migraine disorder; schizophrenia; substance abuse; neurodegenerative disorders; neuropsychiatric diseases; neurological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Oksydazy monoaminowe (MAO) to rodzina enzymów mitochondrialnych, które katalizują oksydacyjną deaminację monoamin. Istnieją dwie izoformy MAO, MAO-A i MAO-B, o różnej selektywności inhibitorów i dystrybucji tkankowej. Uważa się, że dysfunkcja MAO jest odpowiedzialna za szereg zaburzeń neurologicznych. Nietypowo wysoki lub niski poziom MAO w organizmie jest związany z depresją, schizofrenią, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, zaburzeniami uwagi, migrenami i nieregularnym dojrzewaniem płciowym. Inhibitory MAO są jedną z głównych klas leków przepisywanych w leczeniu depresji, choroby Parkinsona i choroby Alzheimera.
Application
Zestaw jest odpowiedni do badań przesiewowych inhibitorów i oceny inhibitorów MAO.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) zapewnia wygodną metodę fluorometryczną do badań przesiewowych inhibitorów enzymu MAO. W teście MAO reaguje z p-tyraminą, substratem zarówno dla MAO-A, jak i MAO-B, w wyniku czego powstaje H2O2, który jest oznaczany metodą fluorometryczną przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm.
Features and Benefits
  • Kompatybilność z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1946M1821MAK136
description
sufficient for 100 fluorometric tests
description
affinity isolated antibody, ~1.5 mg/mL, buffered aqueous solution
description
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
sufficient for 100 fluorometric tests
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; depression; migraine disorder; schizophrenia; substance abuse; neurodegenerative disorders; neuropsychiatric diseases; neurological disorders
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
neurological disorders
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)