Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116104
eCl@ss:
40050204
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócusage
sufficient for 100 colorimetric tests
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
storage temp.
−20°C
General description
Cholesterol concentrations in High-Density Lipoprotein (HDL) and Low-Density (LDL)/Very-Low-Density (VLDL) Lipoproteins are strong predictors for coronary heart disease. Functional HDL offers protection by removing cholesterol from cells and atheroma. Higher concentrations of LDL and lower concentrations of functional HDL are strongly associated with cardiovascular disease due to higher risk of atherosclerosis. The balances between high- and low-density lipoproteins are solely genetically determined, but can be changed by medications, food choices and other factors.
Application
Suitable for the quantitative determination of HDL and LDL/VLDL cholesterol and evaluation of drug effects on HDL and LDL/VLDL metabolism.
Biochem/physiol Actions
HDL and LDL/VLDL Assay Kit is based on an improved PEG precipitation method in which HDL and LDL/VLDL are separated, and cholesterol concentrations are determined using cholesterol esterase/cholesterol dehydrogenase reagent. In this reaction, NAD is reduced to NADH. The optical density of the formed NADH at 340 nm is directly proportionate to the cholesterol concentration in the sample. This assay has a detection limit of 5 mg/dL with linearity up to 300 mg/dL cholesterol.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description - | description Supplied by Roar Biomedical, Inc. |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method fluorometric |
| usage sufficient for 100 colorimetric tests | usage sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | usage - | usage sufficient for 100 fluorometric tests |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C |
| relevant disease(s) cardiovascular diseases | relevant disease(s) cardiovascular diseases | relevant disease(s) - | relevant disease(s) cardiovascular diseases |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

