Przejdź do
MAS001
Paski szybkiego testu kwasu jabłkowego
Sufficient for 10 tests
Synonim(y):
Paski szybkiego testu jabłczanu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
340,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352106
eCl@ss:
32160703
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
input
food(s)
beverage(s)
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Kwas L-jabłkowy, znany również jako L-jabłczan, jest kwasem dikarboksylowym obecnym we wszystkich żywych organizmach i odgrywa kluczową rolę w cyklu Calvina i Krebsa (cyklu kwasu cytrynowego). Jego oznaczenie ilościowe ma szczególne znaczenie w różnych gałęziach przemysłu, w tym w winiarstwie, browarnictwie, piekarnictwie, produkcji owoców i warzyw, kosmetyków i farmaceutyków. Jest uznawany za jeden z najbardziej rozpowszechnionych kwasów owocowych i zazwyczaj stanowi najwyższe stężenie kwasu w winie. Kwas L-jabłkowy, ze względu na większą kwasowość w porównaniu z kwasem cytrynowym, jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym jako regulator kwasowości, środek konserwujący lub wzmacniacz smaku. W produkcji wina mikrobiologiczna konwersja kwasu L-jabłkowego do kwasu L-mlekowego jest procesem monitorowanym, szczególnie podczas fermentacji malolaktycznej. Transformacja ta prowadzi do ogólnego zmniejszenia kwasowości wina, przyczyniając się do poprawy jego smaku. Co więcej, kwas L-jabłkowy służy jako cenny środek konserwujący żywność (E296) i składnik wzmacniający smak, często wykorzystywany w formułowaniu napojów niskokalorycznych. Paski testowe kwasu jabłkowego Sigma-Aldrich oferują dokładne środki do monitorowania poziomu kwasu jabłkowego podczas fermentacji malolaktycznej, zapobiegając rozwojowi drobnoustrojów i zapewniając stabilność wina. Ponadto ocena poziomu kwasu L-jabłkowego w próbkach biologicznych zapewnia naukowcom wgląd w metabolizm komórkowy i produkcję energii, oferując wgląd w potencjalne zmiany w szlakach metabolicznych.
Application
Nadaje się do wykrywania kwasu jabłkowego w różnych próbkach żywności i napojów.
Paski szybkiego testu kwasu jabłkowego są przeznaczone do oznaczania poziomu kwasu jabłkowego w następujących zastosowaniach:
  • Testowanie żywności i napojów
  • Monitorowanie fermentacji malolaktycznej (MLF) w produkcji wina
Biochem/physiol Actions
Paski szybkiego testu kwasu jabłkowego są oparte na katalizowanym przez dehydrogenazę L-jabłczanową utlenianiu kwasu L-jabłkowego, w którym powstały NADH redukuje odczynnik chromogenny. Intensywność koloru produktu jest wprost proporcjonalna do stężenia kwasu L-jabłkowego w próbce.
Features and Benefits
Szybki i czuły: Oferuje szybkie wyniki z elastycznością do 20 lub 100 µL próbki do pomiaru półilościowego w zakresie 0-500 mg/L (nierozcieńczonego) kwasu jabłkowego
Szybkie wyniki: Obróbka próbki i test mogą być zakończone w mniej niż 15 minut, zapewniając wydajność
Przyjazna dla użytkownika konstrukcja: Wygodna konstrukcja pasków testowych eliminuje konieczność stosowania czytnika płytek lub kuwet.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAS002MAS007MAS005
description
Sufficient for 10 tests
description
Sufficient for 10 tests
description
Sufficient for 10 tests
description
Sufficient for 10 tests
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
input
food(s)
beverage(s)
input
food(s)
beverage(s)
input
beverage(s)
food(s)
input
food(s)
beverage(s)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)