Przejdź do
MAS008
Paski szybkiego testu mocznika (BUN)
Sufficient for 10 tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352106
eCl@ss:
32160703
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
input
urine
serum
beverage(s)
food(s)
plasma
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Mocznik, główny produkt końcowy rozpadu białek u zwierząt, jest syntetyzowany głównie w wątrobie i wydalany przez nerki. Odgrywa kluczową rolę w eliminacji toksycznego amoniaku z organizmu. Powszechnie wykorzystywany w rolnictwie jako nawóz i pasza dla zwierząt, poziom mocznika w mleku jest monitorowany w celu oceny spożycia białka przez zwierzęta. Ponadto śladowe ilości mocznika są obecne w różnych sfermentowanych produktach spożywczych i napojach. Ocena poziomu mocznika jest cenna w badaniach biochemicznych i biomedycznych, szczególnie w celu oceny czynności nerek. Podwyższony poziom mocznika jest powszechnie powiązany ze stanami takimi jak zapalenie nerek, niedokrwienie nerek, niedrożność dróg moczowych i niektóre dolegliwości pozanerkowe, takie jak zastoinowa niewydolność serca, choroby wątroby i cukrzyca. I odwrotnie, obniżone poziomy mogą wskazywać na ostrą niewydolność wątroby, chociaż mogą również wynikać ze zbyt agresywnej terapii płynami pozajelitowymi.
Application
Paski szybkiego testu mocznika (BUN) są przeznaczone do oznaczania poziomu mocznika w następujących zastosowaniach:
  • Testowanie żywności i napojów
  • Badania w rolnictwie
  • Próbki biologiczne, takie jak osocze, surowica i mocz.
Zestaw ten jest odpowiedni do wykrywania mocznika (BUN) w różnych próbkach żywności i napojów.
Biochem/physiol Actions
Paski szybkiego testu mocznika (BUN) są oparte na katalizowanej przez ureazę konwersji mocznika do amonu i dwutlenku węgla. pH medium reakcyjnego jest monitorowane przez chromogen, a intensywność koloru produktu jest wprost proporcjonalna do stężenia mocznika w próbce. Paski testowe Urea (BUN) Quick Test pozwalają na szybkie i niedrogie ilościowe oznaczenie mocznika lub azotu mocznikowego we krwi (BUN) i nie wymagają zaawansowanych instrumentów laboratoryjnych.
Features and Benefits
  • Szybki i czuły: Zapewnia szybkie wyniki przy użyciu zaledwie 20 μL próbki do pomiaru półilościowego w zakresie 0-1500 mg / L (nierozcieńczonego) mocznika, zapewniając szybką i dokładną analizę.
  • Wydajność: Obróbka próbki i zakończenie testu zajmuje mniej niż 15 minut, oszczędzając czas i zwiększając produktywność.
  • Przyjazny dla użytkownika: Wygodna konstrukcja pasków testowych eliminuje potrzebę stosowania czytnika płytek lub kuwet, upraszczając proces testowania i czyniąc go dostępnym dla użytkowników na wszystkich poziomach umiejętności.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAS005MAS007MAS002
description
Sufficient for 10 tests
description
Sufficient for 10 tests
description
Sufficient for 10 tests
description
Sufficient for 10 tests
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
input
urine
serum
beverage(s)
food(s)
plasma
input
food(s)
beverage(s)
input
beverage(s)
food(s)
input
food(s)
beverage(s)
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. is the kit/test suitable for use with cow’s milk?
    1 answer
    1. The sample preparation instructions in the technical bulletin indicate that the strips are suitable for measuring milk samples. Milk samples often require a two-fold dilution.
      Additional details are available below.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/819/067/mas008pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. We have a possible DEF (Diesel Exhaust Fluid or Urea) contamination in a hydraulic oil tank on a bulldozer. Will this test kit work with the hydraulic system to determine if the oil is contaminated with DEF?
    1 answer
    1. The strips have been tested on serum, plasma, urine, and milk samples. Suitability with this type of sample has not been assessed.
      Helpful?
  3. What is the detection range for Urea (BUN) Quick Test Strips?
    1 answer
    1. The semi-quantitative detection range of the kit is 0-1500 mg/L (undiluted) urea.