This product is supplied in 0.3 ug quantities at a minimum concentration of 10 ng/uL. The number of reactions would depend on the specific application. For example, the link below notes using 10 ng as a spike-in amount for validation purposes:
https://www.future-science.com/doi/full/10.2144/btn-2018-0089?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org
Przejdź do
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne1.
Mieszanka DNA społeczności drobnoustrojów składa się ze zdefiniowanego zbioru standardów genomowego DNA z 10 różnych gatunków bakterii, o różnych rozmiarach genomu i zawartości GC oraz różnych phyla. Kolekcja ta może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w całym procesie mikrobiomu oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach mikrobiomu.
Mieszanka DNA społeczności drobnoustrojów składa się ze zdefiniowanego zbioru standardów genomowego DNA z 10 różnych gatunków bakterii, o różnych rozmiarach genomu i zawartości GC oraz różnych phyla. Kolekcja ta może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w całym procesie mikrobiomu oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach mikrobiomu.
Application
Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
Features and Benefits
- Mieszanka mikrobiologiczna dla mikrobiomu i metagenomiki
- Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
- Usprawnia analizy bioinformatyczne
- Zwiększa powtarzalność
- Porównywanie wyników między laboratoriami
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I need to know how many reactions we can perfrom using this kit?