Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
concentration
>10^8 bacteria/vial
technique(s)
FISH: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Standard inaktywowanych komórek Vibrio har veyi może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Ponieważ V. Harveyi nie jest typowym mieszkańcem ludzkiej mikrobioty, może służyć jako standard spike-in w analizie przepływu pracy genomiki ludzkiej mikrobioty.
V. harveyi to gram ujemna, pręcikowata, ruchliwa, heterotroficzna morska bakteria patogenna, która powszechnie zamieszkuje naturalne środowiska wodne. Należy do rodziny Vibrionaceae z klasy Gammaproteobacteria 2, znanej jako poważny patogen bakteryjny ryb morskich i bezkręgowców, w tym krewetek penaeid w akwakulturze 2,3.
V. harveyi ma zdolność regulowania ekspresji genów poprzez quorum sensing. Aktualne badania 4,5,6 wskazują na 3 cząsteczki regulatorowe, które pośredniczą w wykrywaniu kworum u V. harveyi: lakton homoseryny (HAI-1), diester boranu furanozylu (AI-2) i autoinduktor cholery 1 (CAI-1). Szlak quorum sensing, który reguluje bioluminescencję, tworzenie biofilmu i inne czynniki wirulencji u V. harveyi jest bardzo podobny do szlaku, który reguluje ekspresję czynników wirulencji u Vibrio cholerae, 7, 8 czyniąc V. harveyi ważnym systemem modelowym dla badań nad zdrowiem człowieka.
Ponieważ V. Harveyi nie jest typowym mieszkańcem ludzkiej mikrobioty, może służyć jako standard spike-in w analizie przepływu pracy genomiki ludzkiej mikrobioty.
V. harveyi to gram ujemna, pręcikowata, ruchliwa, heterotroficzna morska bakteria patogenna, która powszechnie zamieszkuje naturalne środowiska wodne. Należy do rodziny Vibrionaceae z klasy Gammaproteobacteria 2, znanej jako poważny patogen bakteryjny ryb morskich i bezkręgowców, w tym krewetek penaeid w akwakulturze 2,3.
V. harveyi ma zdolność regulowania ekspresji genów poprzez quorum sensing. Aktualne badania 4,5,6 wskazują na 3 cząsteczki regulatorowe, które pośredniczą w wykrywaniu kworum u V. harveyi: lakton homoseryny (HAI-1), diester boranu furanozylu (AI-2) i autoinduktor cholery 1 (CAI-1). Szlak quorum sensing, który reguluje bioluminescencję, tworzenie biofilmu i inne czynniki wirulencji u V. harveyi jest bardzo podobny do szlaku, który reguluje ekspresję czynników wirulencji u Vibrio cholerae, 7, 8 czyniąc V. harveyi ważnym systemem modelowym dla badań nad zdrowiem człowieka.
Application
- Rozmrażać liofilizowane komórki w temperaturze pokojowej przez 5 minut.
- Użyj 1 ml wody o czystości molekularnej (nr kat. W4502), aby ponownie zawiesić liofilizowane komórki, pipetuj, aż wszystkie komórki zostaną zawieszone.
- Przenieś zawieszone komórki do czystej probówki Eppendorfa o pojemności 1,5 ml.
- Zawieszone bakterie mogą być używane jako kontrola i/lub spike-in do ekstrakcji gDNA z próbek mikrobiomu.
Nadaje się do ekstrakcji DNA, PCR, sekwencjonowania, sekwencjonowania nowej generacji.
Physical form
Inaktywowane bakterie są dostarczane w ilości >10^8 bakterii/fiolkę w postaci liofilizowanego proszku.
Other Notes
Zaleca się unikanie długotrwałego przechowywania zawieszonych komórek.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?