Przejdź do
MBD0042
Sonda FISH Escherichia coli - Cy3
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5290,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
5290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
FISH: suitable
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanej sondy oligonukleotydowej do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach.1 Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych.2
Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew3 i tkanki4), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy5 i systemy wodne 6) oraz rośliny7. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH w celu zapewnienia specyficznego wiązania sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednich warunków protokołu. Oferujemy sondy kontroli pozytywnej (MBD0032/33) i negatywnej (MBD0034/35), które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Escherichia coli to Gram-ujemna, fakultatywnie tlenowa bakteria z grupy coli w kształcie pałeczki. E. coli kolonizuje jelita niemowląt w ciągu kilku godzin po urodzeniu i staje się najliczniejszym fakultatywnym beztlenowcem ludzkiej mikroflory jelitowej przez resztę życia, wyposażonym w zdolność do wzrostu w stale zmieniającym się środowisku w jelitach i radzenia sobie z interakcją z żywicielem ssaków.8,9 Niemniej jednak E. coli może przetrwać w wielu różnych siedliskach ekologicznych, w tym w środowiskach abiotycznych, i jest uważana za bardzo wszechstronny gatunek. Znane siedliska E. coli obejmują glebę, wodę, osady i żywność. Niektóre szczepy E. coli ewoluowały i przystosowały się do patogennego trybu życia i mogą powodować różne patologie chorobowe.10
SondaEscherichia coli specyficznie rozpoznaje komórki Escherichia coli.
Istnieją jednak doniesienia, które opisują rozpoznawanie innych bakterii za pomocą tej sondy, takich jak Shigella boydii, Citrobacter davisae, Citrobacter lapagei, Citrobacter neteri 11 i Klebsiella pneumoniae 12.
Technika FISH została z powodzeniem wykorzystana do identyfikacji E. coli za pomocą sondy w różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendach rysunków i11,13), próbki jelita grubego i cienkiego14-16, próbki kału17-21, biopsje okrężnicy18, próbki moczu, wycinki pęcherza moczowego i nerek zatopione w parafinie22 oraz w biofilmie E. coli23.
Application
Sonda do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), rozpoznaje komórki Escherichia coli
Features and Benefits
  • Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek Escherichia coli.
  • Obserwacja natywnych populacji komórek E. coli w różnych środowiskach mikrobiomu.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja E. coli w mieszanej populacji bakterii.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja nawet w przypadku niskiej liczebności bakterii E. coli w próbce.
  • FISH może uzupełnić metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
  • Dostarcza informacji na temat morfologii E. coli i pozwala badać architekturę biofilmu.
  • Identyfikacja bakterii E. coli w próbkach klinicznych, takich jak próbki moczu, wycinki pęcherza moczowego i nerek (utrwalone w formalinie próbki zatopione w parafinie (FFPE)), próbki kału i tkanki okrężnicy.
  • Zdolność do wykrywania E. coli w jej naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0049MBD0032MBD0051
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH)
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20 µM in water
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm
fluorescence
λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488)
fluorescence
λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488)
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the concentration of MBD0042?
    1 answer
    1. The concentration may range from 18 - 22µM. The exact concentration will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/mbd0042#product-documentation