Przejdź do
MBD0044
Wzorzec DNA grzybów Candida albicans
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
Quality Segment
concentration
10 ng/μL
technique(s)
FISH: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomu. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Ludzki mikrobiom obejmuje nie tylko bakterie, ale także wirusy i grzyby. Podczas gdy obszar "bakteriomu" był intensywnie badany w ostatnich latach, grzyby, w tym drożdże, składające się na "mikrobiom", pozostają stosunkowo zaniedbane. Wykazano, że grzyby i drożdże są zaangażowane w choroby, takie jak rak i choroby żołądkowo-jelitowe. Ludzkie jelita zamieszkują trzy gromady grzybów: Ascomycota, Basidiomycota i Zygomycota.
Wzorzec genomowego DNA drobnoustrojów grzybowych Candida albicans może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku badań mikrobiomu i analiz metagenomicznych, a także jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Candida albicansjest oportunistycznym ludzkim patogenem grzybiczym należącym do Ascomycota. Występuje jako nieszkodliwy komensal w przewodzie pokarmowym i moczowo-płciowym u około 70% ludzi, a około 75% kobiet cierpi na infekcję Candida przynajmniej raz w życiu. C. albicans stał się modelowym organizmem do badania patogenów grzybiczych wraz z innymi dwoma grzybami: Aspergillus fumigatus i Cryptococcus neoformans.2
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Odpowiedni jako standard dla PCR, Sanger i sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
Features and Benefits
  • Indywidualny wzorzec drobnoustrojów dla mikrobiomu i meta-genomiki
  • Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania Sangera i 18S NGS
  • Usprawnia analizy bioinformatyczne
  • Zwiększa odtwarzalność i powtarzalność
  • Tożsamość i czystość genomowego DNA Candida albicans została potwierdzona przez 18S NGS i elektroforezę żelową.
Physical form
Płyn - Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, I would like to confirm whether this DNA can be used as a standard for qPCR. If so, I need to determine the genome or plasmid size in order to calculate the copy number of the standard solution. Could you please assist me in clarifying this?.
    1 answer
    1. This product is suitable for standard PCR. The plasmid size has not been determined, so no data is available. However, the concentration is lot-specific and can be found in the Certificate of Analysis (COA).