Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
4960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
technique(s)
FISH: suitable
fluorescence
λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanej sondy oligonukleotydowej do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach.1 Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych.2
Technika FISH została z powodzeniem zastosowana do identyfikacji E.coli za pomocą sondy w różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendach rysunków i11,13), próbki jelita grubego i cienkiego14-16, próbki kału17-21, biopsje okrężnicy18, próbki moczu, pęcherza moczowego i nerek zatopione w parafinie22 oraz w biofilmie E.coli23. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH w celu zapewnienia specyficznego wiązania sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednich warunków protokołu. Oferujemy dodatnie (MBD0032/33) i ujemne (MBD0034/35) sondy kontrolne, które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Escherichiacoli jest gram ujemną, fakultatywnie tlenową, pałeczkowatą bakterią z grupy coli. E. coli kolonizuje jelita niemowląt w ciągu kilku godzin po urodzeniu i staje się najliczniejszym fakultatywnym beztlenowcem ludzkiej mikroflory jelitowej przez resztę życia, wyposażonym w zdolność do wzrostu w stale zmieniającym się środowisku w jelitach i radzenia sobie z interakcją z żywicielem ssaków.8,9 Niemniej jednak, E. coli może przetrwać w wielu różnych siedliskach ekologicznych, w tym w środowiskach abiotycznych, i jest uważana za bardzo wszechstronny gatunek. Znane siedliska E. coli obejmują glebę, wodę, osady i żywność. Niektóre szczepy E. coli ewoluowały i przystosowały się do patogennego trybu życia i mogą powodować różne patologie chorobowe.10
Sonda Escherichiacoli specyficznie rozpoznaje komórki Escherichia coli. Jednak niektóre doniesienia opisują rozpoznawanie innych bakterii za pomocą tej sondy, takich jak Shigella boydii, Citrobacter davisae, Citrobacter lapagei, Citrobacterneteri11 i Klebsiellapneumoniae12.
Technika FISH została z powodzeniem zastosowana do identyfikacji E.coli za pomocą sondy w różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendach rysunków i11,13), próbki jelita grubego i cienkiego14-16, próbki kału17-21, biopsje okrężnicy18, próbki moczu, pęcherza moczowego i nerek zatopione w parafinie22 oraz w biofilmie E.coli23. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH w celu zapewnienia specyficznego wiązania sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednich warunków protokołu. Oferujemy dodatnie (MBD0032/33) i ujemne (MBD0034/35) sondy kontrolne, które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Escherichiacoli jest gram ujemną, fakultatywnie tlenową, pałeczkowatą bakterią z grupy coli. E. coli kolonizuje jelita niemowląt w ciągu kilku godzin po urodzeniu i staje się najliczniejszym fakultatywnym beztlenowcem ludzkiej mikroflory jelitowej przez resztę życia, wyposażonym w zdolność do wzrostu w stale zmieniającym się środowisku w jelitach i radzenia sobie z interakcją z żywicielem ssaków.8,9 Niemniej jednak, E. coli może przetrwać w wielu różnych siedliskach ekologicznych, w tym w środowiskach abiotycznych, i jest uważana za bardzo wszechstronny gatunek. Znane siedliska E. coli obejmują glebę, wodę, osady i żywność. Niektóre szczepy E. coli ewoluowały i przystosowały się do patogennego trybu życia i mogą powodować różne patologie chorobowe.10
Sonda Escherichiacoli specyficznie rozpoznaje komórki Escherichia coli. Jednak niektóre doniesienia opisują rozpoznawanie innych bakterii za pomocą tej sondy, takich jak Shigella boydii, Citrobacter davisae, Citrobacter lapagei, Citrobacterneteri11 i Klebsiellapneumoniae12.
Application
Sonda do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), rozpoznaje komórki Escherichia coli
Features and Benefits
- Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek Escherichia coli.
- Obserwacja natywnych populacji komórek E. coli w różnych środowiskach mikrobiomu.
- Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja E. coli w mieszanej populacji bakterii.
- Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja nawet w przypadku niskiej liczebności bakterii E. coli w próbce.
- FISH może uzupełnić metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
- Dostarcza informacji na temat morfologii E. coli i pozwala badać architekturę biofilmu.
- Identyfikacja bakterii E. coli w próbkach klinicznych, takich jak próbki moczu, wycinki pęcherza moczowego i nerek (utrwalone w formalinie próbki zatopione w parafinie (FFPE)), próbki kału i tkanki okrężnicy.
- Zdolność do wykrywania E. coli w jej naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH) | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20 µM in water |
| fluorescence λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488) | fluorescence λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488) | fluorescence λex 550 nm; λem 570 nm | fluorescence λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?