Przejdź do
MBD0052
Roztwór heminy
Ready-made microbial growth medium supplement, 0.5 g/L
Synonim(y):
Chlorek ferriprotoporfiryny IX Roztwór, Roztwór chloroheminy, Roztwór chloroprotoporfirynyIX żelaza(III)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106212
eCl@ss:
32160702
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
usage
supplement for growth media
concentration
0.5 g/L
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Hemina jest pro-utleniaczem, produktem pochodnym hemolizy. Jest niezbędna do wzrostu organizmów z niedoborem hemu, takich jak trypanosomatidy. Gotowy roztwór heminy jest stosowany jako dodatek do podłoża hodowlanego dla wybrednych mikroorganizmów beztlenowych, wykazując, że zwiększa wzrost wielu beztlenowców, w tym gatunków Bacteroides i niektórych gram-dodatnich organizmów nie tworzących zarodników. Jest obecny jako kluczowy składnik w popularnych beztlenowych pożywkach wzrostowych, takich jak bulion Brucella, bulion tioglikolanowy i wzmocniona pożywka Clostridial.
Application
Roztwór heminy może być stosowany jako dodatek do pożywki z ekstraktem z drożdży i heminą (BHI-YH) w celu określenia aktywności redukującej cholesterol do koprostanolu.
Features and Benefits
  • Wygodny gotowy roztwór przyspieszający przygotowanie pożywki
  • Sterylny roztwór
  • Optymalna mieszanka do wzrostu bakterii szybko rosnących, jak również do zróżnicowanej hodowli próbek drobnoustrojów.
Other Notes
  1. Na 100 ml przygotowanej pożywki zaleca się dodanie 1 ml gotowego roztworu heminy po autoklawowaniu pożywki, aby osiągnąć końcowe stężenie 5 mikrogramów/ml. Optymalne stężenie suplementu może być różne dla każdego szczepu.
  2. Roztwór jest sklasyfikowany jako wrażliwy na światło. 2. Roztwór nie powinien być podgrzewany i musi być dodawany aseptycznie do autoklawowanego podłoża schłodzonego do temperatury 50-55°C. 3.
  3. Wybierz szczepy, które wykazują mętny wzrost (24-48 godz.) z suplementacją heminą: Porphyromonas gingivalis, Bifidobacterium longum, Clostridium perfringens, Bacteroides vulgatus i Fusobacterium nucleatum.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
51280H9039MBD0043
description
Ready-made microbial growth medium supplement, 0.5 g/L
description
BioXtra, from Porcine, ≥96.0% (HPLC)
description
from bovine, ≥90%
description
For bacterial culture
form
liquid
form
powder or crystals
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
usage
supplement for growth media
usage
-
usage
-
usage
-
concentration
0.5 g/L
concentration
-
concentration
-
concentration
-100 ×
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the Hemin dissolved in?
    1 answer
    1. The composition of this aqueous Hemin solution is considered proprietary. This preparation does not include preservatives or organic solvents; however, buffer salts are present.