The Trace Elements Ready Made Solution (MBD0056) is a 100x liquid supplement designed to provide vital minerals for bacterial growth in minimal media. It is based on Wolin and Wolfe’s recipe and is suitable for supplementing growth media to support a variety of bacteria. The product is intended to be added to pre-sterilized and cooled growth media at a 1:100 dilution. However, the documentation does not specifically mention its use in M9 minimal medium for 15N-labeled protein expression, nor does it address compatibility with isotope labeling protocols.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 748,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106212
748,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
shelf life
2 yr
packaging
pkg of 50 mL
storage condition
protect from light
concentration
100 ×
suitability
suitable for (Media supplement)
storage temp.
2-8°C
General description
Minerały i witaminy są szeroko stosowane do uzupełniania pożywek wzrostowych w celu wspierania wzrostu różnych bakterii. Podłoże wzrostowe naśladuje naturalne środowisko bakterii, zapewniając w ten sposób optymalne warunki dla hodowli o wysokiej przepustowości. Gotowy roztwór pierwiastków śladowych MBD0056 składa się z niezbędnych minerałów wspierających rozwój bakterii. Roztwór oparty jest na recepturze Wolina i Wolfe'a, która jest szczególnie odpowiednia do hodowli bakterii beztlenowych ludzkiego mikrobiomu ( ).
Features and Benefits
- Filtr 0,2uM do usuwania zanieczyszczeń
- Oszczędność czasu na przygotowanie pożywki
- Zwiększona dokładność: skład i stężenia są analizowane i ustalane za pomocą indukcyjnie sprzężonej plazmy (ICP)
- Gotowa płynna mieszanina zawierająca wszystkie składniki.
- Zmniejsza narażenie na ryzyko chemiczne i toksyczne związane z formą proszku pierwiastków śladowych.
Other Notes
Dodać do wstępnie wysterylizowanego i schłodzonego podłoża wzrostowego. Stężenie 100x.
50 mL Trace elements solution:
- EDTA : 570 mg/L
- CuSO4. 5H2O :10 mg/L
- AlK(SO4)2 · 12H2O : 20 mg/L
- H3BO3 :10 mg/L
- Na2MoO4. 2H2O : 10 mg/L
- Na2SeO3 : 1 mg/L
- Na2WO4 . 2H2O : 10 mg/L
- NiCl2 . 6H2O : 20 mg/L
- MgSO4 . 7H2O : 3000 mg/L
- MnSO4 . H2O : 500 mg/L
- NaCl : 1000 mg/L
- NH4Fe(SO4)2 · 12H2O :170 mg/L
- Co(NO3)2 . 6H2O : 100 mg/L
- CaCl2 · 2H2O :100 mg/L
- ZnSO4 . 7H2O :100 mg/L
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 100X, microbial growth medium supplement | description NIST®SRM® | description BCR®, certified reference material |
| concentration 100 × | concentration - | concentration - |
| shelf life 2 yr | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| suitability suitable for (Media supplement) | suitability - | suitability - |
| packaging pkg of 50 mL | packaging pkg of 250 mL | packaging - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Could you confirm that this product, MBD0056, can be used for M9 minimal medium for 15N-labeled protein expression?