Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 363,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41106212
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
packaging
pkg of 10 mL
concentration
100 ×
suitability
suitable for (Media supplement)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Mieszanki witaminowe są regularnie stosowane w promowaniu wzrostu bakterii i grzybów z różnych rodzajów mikrobiomów, takich jak jelita, żwacz, gleba, woda itp.,-. Stosowanie mieszanek witaminowych pomaga naukowcom skrócić czas poświęcany na tworzenie optymalnych warunków dla wzrostu określonych bakterii, a także na zróżnicowaną hodowlę próbek drobnoustrojów. Różne rodzaje bakterii (tlenowe, beztlenowe, ekstremofile itp.) wymagają różnych kombinacji różnych witamin, aby poprawić ich zdolność do hodowli. Obejmują one witaminy rozpuszczalne w wodzie, takie jak witaminy z grupy B, które są szeroką kategorią małych cząsteczek, które są ważne dla metabolizmu komórkowego, ale poza tym niekoniecznie mają wspólne cechy strukturalne lub funkcjonalne. W badaniach mikrobiologicznych stosowanie technik sekwencjonowania jest bardzo powszechne w celu identyfikacji mikroorganizmów w określonym siedlisku lub niszy. Istnieje jednak rozbieżność między różnorodnością, którą można zidentyfikować za pomocą technik hodowlanych i technik sekwencjonowania. Podczas gdy różnorodność gatunków bakterii zidentyfikowanych za pomocą technik NGS jest bardzo wysoka, liczba bakterii i grzybów, które można hodować, jest znacznie niższa. Wraz z rozwojem badań nad drobnoustrojami, nowe wysiłki na rzecz optymalizacji technik opartych na kulturach pozwalają obecnie na hodowlę wcześniej niehodowanych bakterii mikrobiomu,.
Application
Witaminy, dodatki i suplementy mineralne są stosowane w specjalnych pożywkach hodowlanych, które naśladują naturalne środowisko bakterii i grzybów do hodowli o wysokiej wydajności. Roztwory mieszanek witaminowych zawierają składniki odżywcze i kofaktory niezbędne do wspierania wzrostu w różnych typach środowisk mikrobiologicznych, takich jak mikrobiom ludzki/zwierzęcy, mikrobiom środowiskowy, a także w innych branżach, takich jak zdrowie i żywienie, które opierają się na badaniach i diagnostyce mikrobiologicznej.
Features and Benefits
- Wygodny gotowy roztwór przyspieszający przygotowanie pożywki
- Sterylny roztwór
- Optymalna mieszanka do wzrostu bakterii szybko rosnących, jak również do zróżnicowanej hodowli próbek drobnoustrojów.
Other Notes
- Biotin : 2 mg/L
- Folic acid:2 mg/L
- Pyridoxamine-HCl: 10 mg/L
- Thiamine-HCl x 2 H2O: 5mg/L
- Riboflavin: 5mg/L
- Nicotinic acid: 5mg/L
- D-Ca-pantothenate: 5mg/L
- Cyanocobalamine:0.1mg/L
- p-Aminobenzoic acid: 5mg/L
- Lipoic acid:5mg/L
- KH2PO4:900mg/L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Ready-made microbiology growth media supplement | description suitable for mass spectrometry (MS) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C |
| packaging pkg of 10 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| suitability suitable for (Media supplement) | suitability - | suitability - | suitability - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| concentration 100 × | concentration - | concentration - | concentration - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?