Przejdź do
MP0050
Lookout® Zestaw do jednoetapowego wykrywania Mycoplasma PCR
Detection of Mycoplasma Contamination by conventional PCR
Synonim(y):
Zestaw do badania mykoplazmy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 test
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
100 test
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli Taq
form
liquid, lyophilized
parameter
2 μL sample volume
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Lookout® One-Step Mycoplasma PCR Detection Kit to zestaw do bezpośredniego wykrywania zanieczyszczeń mykoplazmą w hodowlach komórkowych, pożywkach do hodowli komórkowych i innych matrycach biologicznych za pomocą konwencjonalnej metody PCR. Zaprojektowany tak, aby wymagał minimalnego pipetowania, zestaw zawiera wszystkie odczynniki wymagane do PCR: startery, nukleotydy, polimerazę i wewnętrzną kontrolę amplifikacji, które są dostarczane w gotowej do użycia liofilizowanej mieszaninie reakcyjnej. Po nawodnieniu dołączonym buforem, mieszanina jest gotowa do dozowania do probówek reakcyjnych zgodnie z numerem próbki. Tylko próbki lub kontrole muszą być dodane przed PCR.
Application
Ma zastosowanie w badaniach i przemyśle do bezpośredniego testowania kultur komórkowych i biologicznych. Przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. Nie zalecany do diagnostyki klinicznej lub testowania próbek ludzkich.
Biochem/physiol Actions
Typ PCR:
Dla konwencjonalnego, końcowego PCR z elektroforezą żelową
Ocena wyniku: Elektroforeza żelowa w punkcie końcowym PCR
Preparation Note
Liofilizowany OneStep Mix jest odtwarzany w 600 μl buforu do rehydratacji; liofilizowane DNA kontroli pozytywnej jest odtwarzane w 300 μl wody klasy PCR.
Nieotwarte składniki należy przechowywać w temperaturze od +2 °C do +8 °C do daty ważności podanej na etykiecie. Po nawodnieniu składniki należy przechowywać w temperaturze ≤ -18 °C.
Other Notes
Wymagane materiały eksploatacyjne:
Żele agarozowe i barwniki DNA
Probówki do reakcji PCR i końcówki filtrów do pipet
Wymagane urządzenia laboratoryjne:
Cykler PCR do konwencjonalnej reakcji PCR
System elektroforezy żelowej i dokumentacji
Sprzęt do pipetowania
Mikrowirówka
Kit Components:
Lyophilized Mix (Primer sets / Nucleotides / Internal Control DNA and polymerase at optimized concentrations in aliquots of 25 or 100 reactions each Rehydration Buffer)
Lyophilized Positive Control DNA
PCR Grade Water
Legal Information
LookOut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MP0035MP0040AMP0030
description
Detection of Mycoplasma Contamination by conventional PCR
description
Optimized for use with JumpStart™ Taq DNA Polymerase, D9307.
description
-
description
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid, lyophilized
form
-
form
-
form
-
recombinant
expressed in E. coli Taq
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
parameter
2 μL sample volume
parameter
-
parameter
-
parameter
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)