Przejdź do
MSAB001
SILu™Rich Anty-IL6MAb, sprzężona z biotyną
clone IL6-4G1, purified from hybridoma cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
IL6-4G1, monoclonal
Application:
IP, protein mass spectrometry
Citations:
12
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
IL6-4G1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: suitable, immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells induced with IL 1β, protein mass spectrometry: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL6(3569)
Immunogen
Rekombinowana IL6
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami pH 7,4 zawierający 15 mM azydek sodu
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0003569M1SAB4200734SAB1403971
description
clone IL6-4G1, purified from hybridoma cell culture
description
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone IL6-2A3, purified from hybridoma cell culture
description
clone 3F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
IL6-4G1, monoclonal
clone
3E4, monoclonal
clone
IL6-2A3, monoclonal
clone
3F4, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
biotin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
form
buffered aqueous solution
form
-
form
buffered aqueous solution
form
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)