Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352204
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
2520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Proteomics Grade
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
DC Mass Spect Gold jest przetwarzany z ludzkiego osocza w zatwierdzonym procesie, który zmniejsza poziom hormonów i steroidów, patrz wartości poniżej. Ten zatwierdzony proces zachowuje nieodłączne cechy ludzkiego osocza, dzięki czemu uzyskuje się pulę zgodną z próbkami pobranymi od pacjentów. Ludzkie osocze jest pobierane od dawców w placówkach posiadających licencję FDA. Każdy dawca jest sprawdzany pod kątem kwalifikowalności zgodnie z przepisami FDA. Każda jednostka jest testowana i uznawana za ujemną pod względem HIV1/2-ab, HBsAg, HCV-ab, HIV-1 (NAT), HCV (NAT) i RPR. Osocze jest kontrolowane pod kątem zgodności ze specyfikacjami surowca. Osocze jest przetwarzane zgodnie z rejestrem partii. Gotowy produkt jest analizowany i sprawdzany zgodnie z procedurami kontroli jakości pod kątem zgodności ze specyfikacjami. Dokumentacja od jednostki (jednostek) dawcy do produktu końcowego jest prowadzona zgodnie z ustalonymi procedurami. Zapisy te obejmują zapisy dotyczące dawców, zapisy dotyczące kontroli surowców, zapisy dotyczące partii, zapisy dotyczące testów (od stanu wyjściowego do produktu końcowego), zapisy dotyczące etykietowania, zapisy dotyczące kontroli produktu końcowego i zapisy dotyczące zwolnienia partii.
Application
Baza zerowa lub przygotowanie kontroli, kalibratorów i standardów dla testów immunologicznych, aplikacji GCMS i LCMS oraz aplikacji spektrometrii masowej hormonów i steroidów.
Other Notes
Typowe zastosowania: Matryca bazowa dla kalibratorów hormonów i steroidów, kontroli, wzorców i produktów liniowości.
Legal Information
Mass Spect Gold is a registered trademark of Golden West Biologicals, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade |
validated stripped serum for steroid testing | - | - | - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?