Przejdź do
MSP04
Białko rusztowania błonowego 1E1D1
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-GE)
Recombinant:
expressed in E. coli
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Technologia Nanodisc to podejście do rozpuszczania białek błonowych w roztworach wodnych w natywnym środowisku dwuwarstwowym, w którym białka błonowe pozostają stabilne i aktywne. Koncepcja Nanodisc wywodzi się z cząsteczek lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) i ich głównego składnika białkowego, apolipoproteiny. Nanodisc to niekowalencyjna struktura dwuwarstwy fosfolipidowej i białka rusztowania błonowego (MSP), genetycznie zmodyfikowanego białka, które naśladuje funkcję apolipoproteiny A-1 (ApoA-1).
Pierwszy MSP, MSP1, został zaprojektowany z sekwencją opartą na sekwencji A-1, ale bez globularnej N-końcowej domeny natywnego A-1. Wariant MSP1E1D1 MSP1 usuwa pierwsze 11 aminokwasów w części helisy 1 (określanej jako "H0.5" na załączonym rysunku) oryginalnej sekwencji MSP1 (która jest znana osobno jako MSP1D1), a także powtarza sekwencję helisy 4 oryginalnej sekwencji MSP1 między macierzystymi segmentami helisy 4 i helisy 5 MSP1D1.
Application
Aby uzyskać wytyczne dotyczące stosowania tego i innych MSP do przygotowania nanodysków, odwiedź naszą stronę Protocols for Membrane Scaffold Proteins and Nanodisc Formation.
Legal Information
Technologia nanodysków i wiele jej zastosowań są objęte następującymi patentami posiadanymi przez Uniwersytet Illinois.
  • 7,691,414 Białka rusztowania membranowego
  • 7,662,410 Białka rusztowania membranowego i wbudowane białka membranowe
  • 7,622,437 Kompozycje i metody czynników tkankowych
  • 7,592,008 Białka rusztowania membranowego
  • 7,575,763 Membranowe białka rusztowania i uwiązane białka membranowe
  • 7,083,958 Białka rusztowania membranowego
  • 7,048,949 Białka rusztowania membranowego
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSP10MSP05MSP15
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
description
recombinant, expressed in E. coli, Cysteine substituted at position 73
description
recombinant, expressed in E. coli, Delta Helix 5 deleted
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)