Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-GE)
Recombinant:
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Technologia Nanodisc to podejście do rozpuszczania białek błonowych w roztworach wodnych w natywnym środowisku dwuwarstwowym, w którym białka błonowe pozostają stabilne i aktywne. Koncepcja Nanodisc wywodzi się z cząsteczek lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) i ich głównego składnika białkowego, apolipoproteiny. Nanodisc to niekowalencyjna struktura dwuwarstwy fosfolipidowej i białka rusztowania błonowego (MSP), genetycznie zmodyfikowanego białka, które naśladuje funkcję apolipoproteiny A-1 (ApoA-1).
Pierwszy MSP, MSP1, został zaprojektowany z sekwencją opartą na sekwencji A-1, ale bez globularnej N-końcowej domeny natywnego A-1. Wariant MSP1E2D1 MSP1 różni się od MSP1 w następujących aspektach:
Pierwszy MSP, MSP1, został zaprojektowany z sekwencją opartą na sekwencji A-1, ale bez globularnej N-końcowej domeny natywnego A-1. Wariant MSP1E2D1 MSP1 różni się od MSP1 w następujących aspektach:
- Usuwa pierwsze 11 aminokwasów w części Helix 1 (określanej jako "H0.5" na załączonym rysunku) oryginalnej sekwencji MSP1 (która jest znana osobno jako MSP1D1).
- Powtarza sekwencje helisy 4 (H4) i helisy 5 (H5) oryginalnej sekwencji MSP1 między macierzystymi segmentami helisy 5 (H5) i helisy 6 (H6) MSP1D1.
Application
Aby uzyskać wytyczne dotyczące stosowania tego i innych MSP do przygotowania nanodysków, odwiedź naszą stronę Protocols for Membrane Scaffold Proteins and Nanodisc Formation.
Legal Information
Technologia nanodysków i wiele jej zastosowań są objęte następującymi patentami posiadanymi przez Uniwersytet Illinois.
- 7,691,414 Białka rusztowania membranowego
- 7,662,410 Białka rusztowania membranowego i wbudowane białka membranowe
- 7,622,437 Kompozycje i metody czynników tkankowych
- 7,592,008 Białka rusztowania membranowego
- 7,575,763 Membranowe białka rusztowania i uwiązane białka membranowe
- 7,083,958 Białka rusztowania membranowego
- 7,048,949 Białka rusztowania membranowego
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?