Przejdź do
MSQC19
SILu™MAbPrzeciwciało monoklonalne znakowane stabilnym izotopem cetuksymabu
recombinant, expressed in CHO cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41105331
eCl@ss:
32160702
Technique(s):
protein mass spectrometry: suitable
Species reactivity:
-
Application:
protein mass spectrometry
Citations:
-
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
solid
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SILu™MAbCetuximab (MSQC19) to rekombinowane, znakowane stabilnym izotopem przeciwciało monoklonalne, które zawiera [13C6, 15N4]-Argininę i [13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w komórkach CHO, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do ilościowej analizy spektrometrii masowej Cetuximabu w ludzkiej surowicy.
SILu™MAbCetuximab jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie jest przeznaczony do leków, użytku domowego ani innych zastosowań.
Other Notes
SILu™MAbCetuximab Heavy Chain:
QVQLKQSGPGLVQPSQSLSITCTVSGFSLTNYGVHWVRQSPGKGLEWLGVIWSGGNTDYNTPFTSRLSINKDNSKSQVFFKMNSLQSNDTAIYYCARALTYYDYEFAYWGQGTLVTVSAASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SILu™MAbŁańcuch lekki cetuksymabu:
DILLTQSPVILSVSPGERVSFSCRASQSIGTNIHWYQQRTNGSPRLLIKYASESISGIPSRFSGSGTDFTLSINSVESEDIADYYCQQNNNWPTTFGAGTKLELKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSQC13MSQC23MSQC3
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
recombinant, expressed in CHO cells
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the concentration and solubility of this product?
    1 answer
    1. This product is a lyophilized powder. The purity and protein content per vial is reported on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review the product datasheet which includes preparation instructions: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/146/652/msqc19dat.pdf. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/MS/MSQC19/MSQC19-100UG______SLCD2802__.pdf