Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
eCl@ss:
32160701
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
His tagged, V5 tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
packaging
vial of 50-65 μg (Lot-specific vial content given on certificate of analysis)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOA1(335)
Biochem/physiol Actions
Apolipoproteina A-1 (Apo-A1) jest głównym składnikiem białkowym lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) w osoczu1. Białko to promuje wypływ cholesterolu z tkanek do wątroby w celu wydalenia i jest kofaktorem dla cholesterolakilotransferazy lecytyny (LCAT), która jest odpowiedzialna za tworzenie większości estrów cholesterolu w osoczu2. Wykazano, że Apo-A1 pomaga w przewidywaniu zdarzeń sercowo-naczyniowych3. Gen kodujący apolipoproteinę A-1 to APOA1. Gen ten jest ściśle powiązany z dwoma innymi genami apolipoprotein na chromosomie114. Defekty tego genu są związane z niedoborami HDL, w tym z chorobą Tanger5, oraz z układową amyloidozą nieneuropatyczną6. Białko składa się z jednej głównej izoformy (pI 5,6) i dwóch mniejszych izoform (pI 5,53 i 5,46). Apo-A1 wykazuje wysoką zawartość struktury a-helisy6. Amfipatyczne regiony w strukturze α-helisy wydają się być odpowiedzialne za zdolność wiązania lipidów. W roztworze wodnym Apo-A1 wykazuje samoasocjację z niewielkimi zmianami konformacyjnymi7. Ponadto wykazano, że Apo-A1 jest zaangażowana w funkcję antyendotoksynową HDL poprzez interakcję z lipopolisacharydem lub endotoksyną8.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Analysis Note
Opis ogólny
SILuLite APOA1 jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to monomer składający się z 286 aminokwasów (w tym N-końcowej sekwencji sygnałowej i C-końcowych znaczników polihistydyny i V5), o masie cząsteczkowej 32,1 kDa. SILuLite APOA1 jest standardem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w aplikacjach LC-MS.
Sequence
RHFWQQDEPPQSPWDRVKDLATVYVDVLKDSGRDYVSQFEGSALGKQLNLKLLDNWDSVTSTFSKLREQLGPVTQEFWDNLEKETEGLRQEMSKDLEEVKAKVQPYLDDFQKKWQEEMELYRQKVEPLRAELQEGARQKLHELQEKLSPLGEEMRDRARAHVDALRTHLAPYSDELRQRLAARLEALKENGGARLAEYHAKATEHLSTLSEKAKPALEDLRQGLLPVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQSDPSRGPFEGKPIPNPLLGLDSTRTGHHHHHHHHGGQ
The N-końcowy peptyd sygnałowy i C-końcowy peptyd łącznikowy, V5 i znaczniki polihistydynowe są zaznaczone kursywą.
Inna charakterystyka
Sugerowane parametry analizy ilościowej
(Ustawienia MRM dostarczone dla trzech sugerowanych peptydów)
SILuLite APOA1 jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to monomer składający się z 286 aminokwasów (w tym N-końcowej sekwencji sygnałowej i C-końcowych znaczników polihistydyny i V5), o masie cząsteczkowej 32,1 kDa. SILuLite APOA1 jest standardem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w aplikacjach LC-MS.
Sequence
RHFWQQDEPPQSPWDRVKDLATVYVDVLKDSGRDYVSQFEGSALGKQLNLKLLDNWDSVTSTFSKLREQLGPVTQEFWDNLEKETEGLRQEMSKDLEEVKAKVQPYLDDFQKKWQEEMELYRQKVEPLRAELQEGARQKLHELQEKLSPLGEEMRDRARAHVDALRTHLAPYSDELRQRLAARLEALKENGGARLAEYHAKATEHLSTLSEKAKPALEDLRQGLLPVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQSDPSRGPFEGKPIPNPLLGLDSTRTGHHHHHHHHGGQ
The N-końcowy peptyd sygnałowy i C-końcowy peptyd łącznikowy, V5 i znaczniki polihistydynowe są zaznaczone kursywą.
Inna charakterystyka
- Sekwencja potwierdzona przez analizę nienaruszonej masy
- Tożsamość zweryfikowana przez mapowanie peptydów
- Czystość >98% (SDS-PAGE)
- Zawartość fiolki została określona metodą Bradford przy użyciu BSA jako kalibratora. Współczynnik korekcji Bradford-to-AAA wynosi 88,33%.
Sugerowane parametry analizy ilościowej
(Ustawienia MRM dostarczone dla trzech sugerowanych peptydów)
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?