Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3400,00 zł
Quality Segment
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... B2M(567)
General description
Sugerowane parametry analizy ilościowej
(Ustawienia MRM podane dla trzech sugerowanych peptydów)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard | description ≥98% (SDS-PAGE), solution | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled | description - |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source rabbit |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - |
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay - |
| suitability suitable for mass spectrometry (internal calibrator) | suitability - | suitability suitable for mass spectrometry (standard) | suitability - |
| form lyophilized powder | form solution | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?