Przejdź do
MSST0018
SILu™LiteIL6 Interleukina 6
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS protein standard
Synonim(y):
Czynnik różnicowania CTL (CDF), Czynnik stymulujący komórki B 2 (BSF-2), Czynnik wzrostu hybrydoma, Interferon beta-2 (IFN-beta-2)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
20812.7
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
20812.7
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL6(3569)
General description
SILu™ Lite IL-6 jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to monomer 183 aminokwasów o masie cząsteczkowej ~21 kDa. SILu™ Lite IL-6 jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w zastosowaniach LC-MS.
Sugerowane parametry analizy ilościowej
(Ustawienia MRM podane dla trzech sugerowanych peptydów)
Biochem/physiol Actions
IL-6 jest obfitą cytokiną, która ma kluczowe znaczenie dla aktywacji leukocytów i komórek śródbłonka. IL-6 jest jedną z głównych cytokin, które są wykorzystywane klinicznie jako biomarkery w ACS (ostry zespół wieńcowy). Jej patofizjologicznym wkładem w ACS jest indukcja odpowiedzi ostrej fazy. Pacjenci z ACS mają zwiększone stężenie IL-6 we krwi w porównaniu z pacjentami ze stabilną dławicą piersiową. Wśród pacjentów z niestabilną dławicą piersiową wzrost poziomu IL-6, który wystąpił 48 godzin po przyjęciu do szpitala w porównaniu z wartością wyjściową, był związany z łącznym punktem końcowym w postaci zgonu, zawału mięśnia sercowego lub opornej na leczenie dławicy piersiowej. Wysoki poziom IL-6 jest również związany z chorobami układu krążenia, zawałem serca i udarem mózgu.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
VPPGEDSKDVAAPHRQPLTSSERIDKQIRYILDGISALRKETCNKSNMCESSKEALAENNLNLPKMAEKDGCFQSGFNEETCLVKIITGLLEFEVYLEYLQNRFESSEEQARAVQMSTKVLIQFLQKKAKNLDAITTPDPTTNASLLTKLQAQNQWLQDMTTHLILRSFKEFLQSSLRALRQM
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0017SCU0001H7416
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS protein standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
description
IL-6, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
20812.7
mol wt
-
mol wt
calculated mol wt 20.8 kDa (183 amino acids glycosylated protein)
mol wt
dimer 26-30 kDa (glycosylated)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)